Wichtige Dokumente
72940
Ethyl-4-nitrobenzoat
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
4-(Ethoxycarbonyl)nitrobenzene, 4-Ethoxycarbonyl-1-nitrobenzene, 4-Nitrobenzoic acid ethyl ester, Ethyl p-nitrobenzoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
55-59 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
nitro
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?