Wichtige Dokumente
1466572
USP
4-Nitrobenzoesäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tetracaine
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
237-240 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Aminobenzoate Potassium Capsules
- Aminobenzoate Sodium
- Aminobenzoate Potassium
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2