Wichtige Dokumente
728675
3-Amino-2-Fluorpyridin
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5FN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.563
Dichte
1.212 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1cccnc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
InChIKey
QVDACIZNNNFTBO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)