Merck
728411
Sigma-Aldrich
2-tert.-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diaza-phosphorin -Lösung
1 M in hexane, ≥97% (GC), 97% (GC)
Synonym(e):
BEMP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H31N4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (GC)
97% (GC)
Form
liquid
Konzentration
1 M in hexane
Verunreinigungen
≤0.10% water
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCN(CC)P1(=NC(C)(C)C)N(C)CCCN1C
InChI
1S/C13H31N4P/c1-8-17(9-2)18(14-13(3,4)5)15(6)11-10-12-16(18)7/h8-12H2,1-7H3
InChIKey
VSCBATMPTLKTOV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)