Wichtige Dokumente
728098
(±)-cis-Cyclopentan-1,2-dicarbonsäure
≥97.0% (GC)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.15
Beilstein:
2049007
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
132-136 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5+
InChIKey
ASJCSAKCMTWGAH-SYDPRGILSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?