Wichtige Dokumente
197424
Methylcyclohexancarboxylat
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
Dichte
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
ZQWPRMPSCMSAJU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Methyl cyclohexanecarboxylate may be used in chemical synthesis studies.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?