Merck
708216
Sigma-Aldrich
Cyclohexan-1,1-Dicarboxylsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
175-179 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)C1(CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-6(10)8(7(11)12)4-2-1-3-5-8/h1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
QYQADNCHXSEGJT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)