Wichtige Dokumente
724971
Dichloracetylchlorid-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
107-108 °C (lit.)
Dichte
1.552 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Cl[13CH](Cl)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H/i1+1,2+1
InChIKey
FBCCMZVIWNDFMO-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)