Wichtige Dokumente
719943
Poly-(D,L-lactid)
acid terminated, Mw 18,000-24,000
Synonym(e):
RESOMER® R 203 H
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
amorphous
Mol-Gew.
Mw 18,000-24,000
Zeitrahmen für den Abbau
<6 months
Viskosität
0.25-0.35 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
Übergangstemp.
Tg 48-52 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
InChIKey
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Controlled release
Rechtliche Hinweise
Product of Evonik
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?