Wichtige Dokumente
805734
Poly(D,L-lactide)
acid terminated, average Mw 15000
Synonym(e):
PDLLA, Polylactide, lactide polymer
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
average Mw 15000
Zeitrahmen für den Abbau
<6 months
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1C(C(=O)OC(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
InChIKey
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)