Merck
719617
Sigma-Aldrich
2-Brom-4-Phenylthiazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6BrNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
55-59 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
phenyl
SMILES String
Brc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H6BrNS/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChIKey
WUZLTINVLOBXQS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)