Merck
712515
Sigma-Aldrich
O-(3-Carboxypropyl)-O′-[2-(3-mercaptopropionylamino)-ethyl]-polyethylenglykol
Mw 3000
Synonym(e):
α-Mercapto-ω-carboxy-PEG
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mw 3000
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Ω-Ende
thiol
α-Ende
carboxylic acid
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)