Wichtige Dokumente
689556
O-(2-Carboxyethyl)-O′-methyl-undecaethylenglykol
≥95% (oligomer purity)
Synonym(e):
mPEG-säure (n=11)
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (oligomer purity)
Form
chunks
SMILES String
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C26H52O14/c1-29-4-5-31-8-9-33-12-13-35-16-17-37-20-21-39-24-25-40-23-22-38-19-18-36-15-14-34-11-10-32-7-6-30-3-2-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
InChIKey
JMAKFNFKUHXFBH-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?