Wichtige Dokumente
711071
Bis[tris(2-Methylphenyl)phosphin]palladium
97%
Synonym(e):
Bis(tris(2-tolyl)phosphine)palladium, Pd[(o-tol)3P]2
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
220-225 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Pd].Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C.Cc4ccccc4P(c5ccccc5C)c6ccccc6C
InChI
1S/2C21H21P.Pd/c2*1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;/h2*4-15H,1-3H3;
InChIKey
CUBIJGNGGJBNOC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Palladium-catalyzed cross-coupling reactions and aminations
- Kumada coupling
- Arylation
- Heck coupling
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?