Merck
710660
Sigma-Aldrich
(11bS)-4,5-Dihydro-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H17P
Molekulargewicht:
312.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]22/D +368°, c = 0.5 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
158-162 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C1PCc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45
InChI
1S/C22H17P/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-13-23-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)22(18)21(17)19/h1-12,23H,13-14H2
InChIKey
ZOEOSXZNQTXHDI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)