Merck
710636
SAFC
(11bR)-4,5-Dihydro-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepinboran
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20BP
Molekulargewicht:
326.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D −272°, c = 0.5 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
201-205 °C
SMILES String
B.C1PCc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45
InChI
1S/C22H17P.BH3/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17-13-23-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)22(18)21(17)19;/h1-12,23H,13-14H2;1H3
InChIKey
CDJLGSCFLBPQSK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)