Wichtige Dokumente
BP860
Estron
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
1,3,5-Estratrien-3-ol-17-on, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-oestratrien-17-on, Folliculin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
API-Familie
estrone
Form
crystalline
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
258-260 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
InChIKey
DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)