Wichtige Dokumente
809845
Pregnenolone-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C)[C@H]1CCC2C3CC=C4C([2H])([2H])[C@@H](O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16?,17+,18?,19?,20-,21+/m0/s1/i8D2,12D2
InChIKey
ORNBQBCIOKFOEO-JHAWGCOXSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?