Wichtige Dokumente
606162
Vanillin-Ring-13C6
99 atom % 13C
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-methoxybenz-13C6-aldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
CO[13c]1[13cH][13c](C=O)[13cH][13cH][13c]1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2+1,3+1,4+1,6+1,7+1,8+1
InChIKey
MWOOGOJBHIARFG-BOCFXHSMSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?