Wichtige Dokumente
702307
5-Bromo-3-Jod-7-Azaindol
97%
Synonym(e):
5-Brom-3-iod-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
234-239 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
iodo
SMILES String
Brc1cnc2[nH]cc(I)c2c1
InChI
1S/C7H4BrIN2/c8-4-1-5-6(9)3-11-7(5)10-2-4/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
GIPGJYARDOQGDJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)