Wichtige Dokumente
701629
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)hexafluorantimonat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
58-60 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Rh+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.6FH.Rh.Sb/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;6*1H;;/q;;;;;;;;+1;+5/p-6/b2*2-1-,8-7-;;;;;;;;
InChIKey
BROZUPPJWNODCU-SXGOCSEPSA-H
Anwendung
- [3+2] Cycloaddition
- Preparation of diastereomeric chiral phosphorus mon- and bidentate diamidophosphite ligands based on dianydromannitol and their use in asymmetric metallocomplex catalysis
- C-C bond-forming hydrogenation
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?