Wichtige Dokumente
701300
Bis(11-azidoundecyl)disulfid
99% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99% (HPLC)
Form
liquid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N-]=[N+]=NCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H44N6S2/c23-27-25-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-29-30-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-26-28-24/h1-22H2
InChIKey
GIGNSCLNVXDBBG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)