Wichtige Dokumente
196916
2,3,4,5,6-Pentafluorstyrol
99%, contains 0.1% p-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonym(e):
(Perfluorophenyl)ethylene, 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-vinylbenzene, Ethenylpentafluorobenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
0.1% p-tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
62-63 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(C=C)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5/c1-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2H,1H2
InChIKey
LVJZCPNIJXVIAT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?