Wichtige Dokumente
700096
4-Chlorchinazolin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
96-100 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1ncnc2ccccc12
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-8-6-3-1-2-4-7(6)10-5-11-8/h1-5H
InChIKey
GVRRXASZZAKBMN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)