Merck
698466
Sigma-Aldrich
Triisopropylphosphoniumtetrafluoroborat
97%
Synonym(e):
Tris(1-methylethyl)phosphine tetrafluoroborate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H22BF4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CC(C)[PH+](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H21P.BF4/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6;2-1(3,4)5/h7-9H,1-6H3;/q;-1/p+1
InChIKey
KGBIZABAOCDZNU-UHFFFAOYSA-O
Anwendung
Reactant for:
  • Synthesis of triisopropylphosphine complexes of ruthenium(II)
  • Imine hydrogenation
  • Dihydride and alkene-η6-arene complexes
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)