Wichtige Dokumente
693456
Shi-Epoxidation Oxazolidinon Methyl-Katalysator
95%
Synonym(e):
(3aR,5′S,7aR)-Dihydro-2,2-dimethyl-3′-(4-methylphenyl)-spiro[6H-1,3-dioxolo[4,5-c]pyran-6,5′-oxazolidin]-2′,7(4H)-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D -28.0°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
149-154 °C
Funktionelle Gruppe
ether
ketal
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)N2C[C@]3(OC[C@H]4OC(C)(C)O[C@H]4C3=O)OC2=O
InChI
1S/C17H19NO6/c1-10-4-6-11(7-5-10)18-9-17(24-15(18)20)14(19)13-12(8-21-17)22-16(2,3)23-13/h4-7,12-13H,8-9H2,1-3H3/t12-,13-,17+/m1/s1
InChIKey
WFKGDVVGAWYPFR-XNJGSVPQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)