Wichtige Dokumente
691593
Eisenphosphid, Fe3P
99.5% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.5% trace metals basis
Form
powder
Partikelgröße
−200 mesh
SMILES String
P12[Fe]3[Fe]1[Fe]23
InChI
1S/3Fe.P
InChIKey
KFSKMQQNHSLZRJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)