Merck
688533
Sigma-Aldrich
(S)-2-[2-[Bis(2-tolyl)phosphino]phenyl]-4-tert-Butyl-2-Oxazolin
97%
Synonym(e):
(S)-2-[2-[Bis-(2-tolyl)-phosphino]-phenyl]-4-tert.-butyl-4,5-dihydro-oxazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H30NOP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.51
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D −69.0, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
134-138 °C
Funktionelle Gruppe
ether
phosphine
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C4=N[C@H](CO4)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H30NOP/c1-19-12-6-9-15-22(19)30(23-16-10-7-13-20(23)2)24-17-11-8-14-21(24)26-28-25(18-29-26)27(3,4)5/h6-17,25H,18H2,1-5H3/t25-/m1/s1
InChIKey
PWDWTBOBIGNWSX-RUZDIDTESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)