Merck
687596
Sigma-Aldrich
(11bR)-(-)-4,4-Dibutyl-4,5-dihydro-2,6-bis(3,4,5-trifluorphenyl)-3H-dinaphth[2,1-c:1′,2′-e]azepiniumbromid
Nagase purity
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H36BrF6N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
748.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
223-228 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
CCCC[N+]1(CCCC)Cc2c(cc3ccccc3c2-c4c(C1)c(cc5ccccc45)-c6cc(F)c(F)c(F)c6)-c7cc(F)c(F)c(F)c7
InChI
1S/C42H36F6N.BrH/c1-3-5-15-49(16-6-4-2)23-33-31(27-19-35(43)41(47)36(44)20-27)17-25-11-7-9-13-29(25)39(33)40-30-14-10-8-12-26(30)18-32(34(40)24-49)28-21-37(45)42(48)38(46)22-28;/h7-14,17-22H,3-6,15-16,23-24H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
LOMUZNOWQYZTRP-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Potent phase transfer organocatalyst for asymmetric α-alkylation of glycine derivatives at extremely low loadings.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Maruoka phase-transfer catalysts are:
  • Operationally straightforward
  • Environmentally friendly
  • Relatively mild reaction conditions
  • Reactions conducted in aqueous media
  • Low catalyst loading
Rechtliche Hinweise
Product of Nagase & Co. Ltd.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kitamura, M. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17, 603-603 (2006)
Organocatalysis
Aldrich Chemfiles, 7(9), 19-19 (2007)