Merck
719838
Sigma-Aldrich
1-Brom-2,6-Diisopropylbenzol
95%
Synonym(e):
2,6-Diisopropylbrombenzol, 2,6-Diisopropylphenylbromid, 2-Brom-1,3-bis-(1-methylethyl)-benzol, 2-Brom-1,3-diisopropylbenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.532
Dichte
1.171 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1Br
InChI
1S/C12H17Br/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,1-4H3
InChIKey
QEOQKWIURDCGIJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)