Wichtige Dokumente
684465
[6,6]-Phenyl C71 Buttersäuremethylester, Isomerengemisch
99%
Synonym(e):
3′-Phenyl-3′H-cyclopropa[8,25] [5,6]fulleren-C70-D5h(6)-3′−buttersäure-methylester, 3′H-Cyclopropa[8,25] [5,6]fulleren-C70-D5h(6)-3′−buttersäure, [70]PCBM
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Löslichkeit
chlorobenzene: soluble
organic solvents: soluble
toluene: soluble
Energie der Orbitale
HOMO 6 eV
LUMO 3.9 eV
Halbleitereigenschaften
N-type (mobility=0.1 cm2/V·s)
SMILES String
COC(=O)CCCC2(c1ccccc1)C34c5c6ccc7c8cc9Cc%10cc%11cc%12Cc%13cc%14c%15ccc6c3c%15c%16c%17c%18c%19c(c(c57)c8c%20c9c%10c%21c%11c%22c%12c%13c(c%14%16)c%18c%22c%21c%19%20)C24%17
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?