Merck
900563
Sigma-Aldrich
Poly(3-hexylthiophen-2,5-diyl)
regioregular, average Mw 20,000-45,000
Synonym(e):
P3HT
About This Item
Lineare Formel:
(C10H14S)n
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Beschreibung
Metal purity: Mg: ≤100 ppm
Ni: ≤100 ppm
Regioregularity: ≥90%
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
average Mw 20,000-45,000
InChI
1S/C12H20S/c1-4-5-6-7-8-12-9-10(2)13-11(12)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poly(3-Hexylthiophen-2,5-diyl) (P3HT) ist ein Polythiophen-basiertes halbleitendes Polymer mit niedriger Bandlücke. Es wird häufig alsElektronendonatormaterial in organischen Solarzellen (OLEDs und OFETs) eingesetzt, aufgrund seinerchemischen und thermischen Stabilität, einem kontrolliertem Syntheseverfahren, gutenHalbleitereigenschaften, seiner einfachen Struktur und seiner breitenkommerziellen Verfügbarkeit. Der Grad der Regioregularität des P3HT hat eine starkenEinfluss auf seine Fähigkeit, hoch geordnete Domänen zu bilden.
Anwendung
Poly(3-Hexylthiophen-2,5-diyl) kann wie folgt verwendet werden:
  • Aktiver Halbleiter zur Herstellung von organischen Feldemissionstransistoren. In regioregulärem P3HT sind die mikrokristallinen Domänen gut konstruiert, mit phasengetrennten Schichten von isolierenden Alkali-Seitenketten und pi-pi-Wechselwirkungen (pi-pi-Stacking) zwischen den Ketten. Dies führt zu einer hohen Ladungsmobilität und erhöht die Leistungsfähigkeit von OFETs.
  • Vorstufe bei der Synthese von P3HT-PCBM([6,6]-phenyl-C61-Buttersäuremethylester)-Dünnschichtmischung. Die hoheKristallinität von P3HT-Dünnschichten erhöht die Effizienz von organischenPhotovoltaikzellen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Morongwa E Ramoroka et al.
Polymers, 13(1) (2020-12-31)
This report focuses on the synthesis of novel 2,3,4,5-tetrathienylthiophene-co-poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) (TTT-co-P3HT) as a donor material for organic solar cells (OSCs). The properties of the synthesized TTT-co-P3HT were compared with those of poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl (P3HT). The structure of TTT-co-P3HT was studied using nuclear