Wichtige Dokumente
684104
(1S,2S)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylendiamin -dihydrochlorid Hydrat
95%
Synonym(e):
(1S,2S)-1,2-Bis-(2,4,6-trimethylphenyl)-1,2-ethandiamin -dihydrochlorid Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −129°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cl.Cl.Cc1cc(C)c([C@H](N)[C@@H](N)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C20H28N2.2ClH/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(21)20(22)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6;;/h7-10,19-20H,21-22H2,1-6H3;2*1H/t19-,20-;;/m0../s1
InChIKey
HSFKFAWYBTVLDG-TULUPMBKSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?