Wichtige Dokumente
778885
(11R,12R)-9,10-Dihydro-9,10-Ethanoanthracen-11,12-Diamin
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R,R)-11,12-Diamino-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (NT)
Form
powder
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥97.0%
Verunreinigungen
≤5% water
SMILES String
N[C@@H]1[C@@H](N)[C@@H]2c3ccccc3[C@H]1c4ccccc24
InChI
1S/C16H16N2/c17-15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16(15)18)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8,13-16H,17-18H2/t13-,14+,15-,16-/m0/s1
InChIKey
NWDYSRZJOLDMRE-FZKCQIBNSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)