682632
Nanoton, oberflächenmodifiziert
contains 15-35 wt. % octadecylamine, 0.5-5 wt. % aminopropyltriethoxysilane
Synonym(e):
Nanomer® I.31PS, Nanomer® Ton, Montmorillonit-Ton
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Enthält
0.5-5 wt. % aminopropyltriethoxysilane
15-35 wt. % octadecylamine
Matrix
Montmorillonite clay base material
Partikelgröße
≤20 μm
Anwendung
- Improve modulus
- Increase barrier
- Enhance chemical resistance
- Improve flame retardancy
- Increase heat deflection temperature (HDT)
Rechtliche Hinweise
Product of Nanocor®, Inc.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?