682608
Nanoton, oberflächenmodifiziert
contains 25-30 wt. % trimethyl stearyl ammonium
Synonym(e):
Nanomer® I.28E, Nanomer® Ton, Montmorillonit-Ton
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Enthält
25-30 wt. % trimethyl stearyl ammonium
Matrix
Montmorillonite clay base material
Partikelgröße
≤20 μm
Anwendung
- Speed up cure catalyst
- Improve modulus
- Increase Tg
- Enhance chemical resistance
- Improve Rheology control
Rechtliche Hinweise
Product of Nanocor®, Inc.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?