Wichtige Dokumente
434671
N,N′-Ethylen-bis(stearamid)
beads, <840 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
beads
Qualitätsniveau
Partikelgröße
<840 μm
mp (Schmelzpunkt)
144-146 °C (lit.)
Säurezahl
<12 mg KOH/g
Löslichkeit
ketones, alcohols and aromatic solvents at their boiling points: soluble
water and most organic solvents at room temperature: insoluble
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H76N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(41)39-35-36-40-38(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3,(H,39,41)(H,40,42)
InChIKey
RKISUIUJZGSLEV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
518.0 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
270 °C - DIN 51758
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?