676098
(S)-VANOL
97%
Synonym(e):
(S)-3,3′-Diphenyl-2,2′-bi-(1-naphthalol), (S)-3,3′-Diphenyl-2,2′-bi-(1-naphthol)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D -314°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
199-203 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
Oc1c(c(cc2ccccc12)-c3ccccc3)-c4c(O)c5ccccc5cc4-c6ccccc6
InChI
1S/C32H22O2/c33-31-25-17-9-7-15-23(25)19-27(21-11-3-1-4-12-21)29(31)30-28(22-13-5-2-6-14-22)20-24-16-8-10-18-26(24)32(30)34/h1-20,33-34H
InChIKey
NDTDVKKGYBULHF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?