675512
(R)-(-)-VAPOL-Hydrogenphosphat
Synonym(e):
(R)-2,2′-Diphenyl-3,3′-biphenanthryl-4,4′-diylphosphat, (R)-VAPOL Phosphorsäure, 18-Hydroxy-8,9-diphenyl-diphenanthro[4,3-d:3′,4′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-18-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
SMILES String
OP1(=O)Oc2c(c(cc3ccc4ccccc4c23)-c5ccccc5)-c6c(O1)c7c(ccc8ccccc78)cc6-c9ccccc9
InChI
1S/C40H25O4P/c41-45(42)43-39-35-29(21-19-27-15-7-9-17-31(27)35)23-33(25-11-3-1-4-12-25)37(39)38-34(26-13-5-2-6-14-26)24-30-22-20-28-16-8-10-18-32(28)36(30)40(38)44-45/h1-24H,(H,41,42)
InChIKey
YKIJNEDTUDPMNC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Desymmetrization of meso-aziridines
- Asymmetric aza-Darzens aziridine synthesis
- Enantioselective ring-opening of mono-and bicyclic N-acyl meso aziridines
- Condensation of aldehydes with amino benzenesulfonamides
- Pictet-Spengler reactions
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?