Wichtige Dokumente
673404
1,3-Dicyclohexylbenzimidazoliumchlorid
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
216-220 °C
SMILES String
[Cl-].C1CCC(CC1)n2c[n+](C3CCCCC3)c4ccccc24
InChI
1S/C19H27N2.ClH/c1-3-9-16(10-4-1)20-15-21(17-11-5-2-6-12-17)19-14-8-7-13-18(19)20;/h7-8,13-17H,1-6,9-12H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
JACUDTKAZHCIPU-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Catalyst in rhodium-N-heterocyclic carbene complex-catalyzed O-arylation of phenols with arylbromides
- Reactant in preparation of Pd-PEPPSI complexes for catalysis of cross-coupling reactions
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)