Wichtige Dokumente
670278
O-[N-(6-Maleinimidohexanoyl)-aminoethyl]-O′-[3-(N-succinimidyloxy)-3-oxopropyl]-polyethylenglykol 3000
Mp 3,000
Synonym(e):
Polyethylene glycol, alpha-[2-[[6-(2,5-dihydro-2,5-dioxoo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxohexyl]amino]ethyl]-omega-[3-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-3-oxopropoxy]-poly(oxy-1,2-ethanediyl)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?