Wichtige Dokumente
I6256
2-Iminothiolan -hydrochlorid
≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
2-Thiolanimin -hydrochlorid, 2IT, Dihydro-2(3H)-thiophenimin -hydrochlorid, Traut’s Reagens
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Verunreinigungen
≤5% Free sulfhydryl groups
mp (Schmelzpunkt)
198-201 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL
Funktionelle Gruppe
thioether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N=C1SCCC1.Cl
InChI
1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h5H,1-3H2;1H
InChIKey
ATGUDZODTABURZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)