Merck
665223
Sigma-Aldrich
Acetylendicarbonsäure-1-13C Dinatriumsalz
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
2-Butindisäure-2-13C
About This Item
Lineare Formel:
NaO2CC≡C13CO2Na
Molekulargewicht:
159.01
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
>250 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O=C(O[Na])C#C[13C](O[Na])=O
InChI
1S/C4H2O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
InChIKey
DJVYWPRZTVTSGO-GOCMCNPZSA-L
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)