Alle Fotos(1)
Key Documents
8.14546
Sigma-Aldrich
DL-Limonen
(mixture of D- and L-form ~1:1) for synthesis
Synonym(e):
DL-Limonen, DL-p-Mentha-1,8-dien, 4-Isopropenyl-1-methylcyclohexen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
EG-Index-Nummer:
205-341-0
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
2.1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
255 °C
Wirksamkeit
5300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
0.7-6.1 % (v/v)
bp
178 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-89 °C
Übergangstemp.
flash point 43 °C
Dichte
0.84 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3
InChIKey
XMGQYMWWDOXHJM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Antimikrobielle und entzündungshemmende Wirkungen essentieller Öle: In einer Studie werden die antimikrobiellen und entzündungshemmenden Wirkungen von essentiellen Ölen aus Juniperus-Spezies mit Schwerpunkt auf Verbindungen wie DL-Limonen untersucht, was auf ihren Nutzen in der Ethnopharmakologie und als umweltschonendes Lösungsmittel in der medizinischen Pflanzenforschung schließen lässt (Darwish et al., 2020).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 95,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,841–0,845
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup