Merck
651400
Sigma-Aldrich
L-Methionin-methyl-13C,d1
98 atom % D, 99 atom % 13C
Synonym(e):
L-Methionin-(methyl)13C1,d1
About This Item
Lineare Formel:
13CH2DSCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
284 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H][13CH2]SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D
InChIKey
FFEARJCKVFRZRR-LYCQJCGGSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)