Wichtige Dokumente
649171
Poly(2-Propylacrylsäure)
average Mn 20,000-80,000
Synonym(e):
2-Propylacrylic acid homopolymer
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 20,000-80,000
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)