Merck
523216
Sigma-Aldrich
Methacryloylchlorid
97%, contains  ppm monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
α-Methacryloylchlorid, 2-Methacryloylchlorid, 2-Methyl-2-propenoylchlorid, 2-Methylpropionsäurechlorid, Methacrylsäurechlorid, Methacrylylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
CH2=C(CH3)COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.53
Beilstein:
878175
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
97%
Enthält
 ppm monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
95-96 °C (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=C)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3
InChIKey
VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methacryloylchlorid ist das klare bis leicht gefärbte Säurechlorid der Methacrylsäure. Monomethyletherhydrochinon wird als Stabilisator hinzugefügt, um Autopolymerisation zu verhindern. Die Reaktion mit Diisopropylether bei Vorhandensein von Metallsalzen ist heftig.
Anwendung
Methacryloylchlorid wird bei der Herstellung von Polymeren eingesetzt:
  • Das Monomer 2-Methacrylamid-Caprolactam wurde durch die Reaktion von Methacryloylchlorid mit racemischem a-Amino-e-Caprolactam hergestellt.
  • Das funktionelle Monomer kann durch die Reaktion von Methacryloylchlorid und L-Histidin hergestellt werden.
  • Eine Reihe von Amidmonomeren wurden durch die Amidierung von Methacryloylchlorid mit Aminen synthetisiert und mittels Atmosphärendruck-Plasmabestrahlung auf kommerzielle Polyethersulfon-Membranen (PES) transplantiert.
  • Die Reaktion von Methacryloylchlorid mit Hydroxygruppen auf der Oberfläche von HEMA-NVP-Mikrosphären wurde durchgeführt und führte zur Einbringung von polymerisierbaren Doppelbindungen auf Mikrosphärenoberflächen.
  • Sternförmige 2-, 3- und 6-armige Poly-D,L-Milchsäure-Oligomere wurden synthetisiert, mit Methacryloylchlorid endfunktionalisiert und bei Vorhandensein von Ethyllactat als nichtreaktivem Verdünnungsmittel photochemisch quervernetzt.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
55.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ferry P W Melchels et al.
Biomaterials, 30(23-24), 3801-3809 (2009-05-02)
Porous polylactide constructs were prepared by stereolithography, for the first time without the use of reactive diluents. Star-shaped poly(D,L-lactide) oligomers with 2, 3 and 6 arms were synthesised, end-functionalised with methacryloyl chloride and photo-crosslinked in the presence of ethyl lactate
Minghao Gu et al.
Biomaterials, 34(26), 6133-6138 (2013-05-28)
Using combinatorial methods, we synthesized a series of new vinyl amide monomers and graft-polymerized them to light-sensitive poly(ether sulfone) (PES) porous films for protein resistance. To increase the discovery rate and statistical confidence, we developed high throughput surface modification methods
Baojiao Gao et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 77(2), 206-213 (2010-02-24)
The crosslinked copolymeric microspheres (HEMA/NVP) of N-vinylpyrrolidone (NVP) and 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA) were prepared using inverse suspension polymerization method. Subsequently, the reaction of methacryloyl chloride with the hydroxyl groups on the surfaces of HEMA/NVP microspheres was performed, leading to the
Müfrettin Murat Sarı et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 84(1), 140-147 (2011-01-29)
Affinity adsorption technique is increasingly used for protein purification, separation and other biochemical applications. Therapeutic molecules such as antibodies, cytokines, therapeutic DNA and plasma proteins must be purified before characterization and utilization. The aim of this study was to prepare
Alexander Burkhart et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 10, 1951-1958 (2014-09-24)
The monomer 2-methacrylamido-caprolactam (4) was synthesized from methacryloyl chloride (3) and racemic α-amino-ε-caprolactam (2). Copolymerization of 4 with N,N-dimethylacrylamide (5) was carried out by a free-radical mechanism using 2,2'-azobis(2-methylpropionitrile) (AIBN) as an initiator. The new copolymers show a lower critical