Wichtige Dokumente
646245
Glyceryl-trioleat-9,10-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
Triolein-9,10-13C2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
bp
235-240 °C (lit.)
Dichte
0.917 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i25+1,26+1,27+1,28+1,29+1,30+1
InChIKey
PHYFQTYBJUILEZ-VJJJIHCLSA-N
Verpackung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)