Merck
900383
Sigma-Aldrich
2′-Deoxycytidine-13C9,15N3 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonym(e):
dCMP-13C9,15N3 Natriumsalz -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C9H1215N3Na2O7P
Molekulargewicht:
363.08
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
solution
Konzentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+12
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[13C@@H]1[13CH2][13C@@H]([15N]2[13CH]=[13CH][13C]([15NH2])=[15N][13C]2=O)O[13C@@H]1[13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)