Wichtige Dokumente
640050
6-(Trifluormethyl)-pyridin-3-methanol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
SMILES String
OCc1ccc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)6-2-1-5(4-12)3-11-6/h1-3,12H,4H2
InChIKey
CBSXUFWMVOAHTK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?